Tlačiť
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10179-500MG PC10179-1G
APOSPC10179-500MGEA 175.05 EUR
APOSPC10179-500MG APOSPC10179-1G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenol
Vzorec: C₁₂H₇ClF₃NO₂
Mw: 289.64 g/mol
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172750
Číslo CAS: 95711-07-2