Tlačiť
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10178-1G PC10178-500MG PC10178-5G
APOSPC10178-1GEA 247.95 EUR
APOSPC10178-1G APOSPC10178-500MG APOSPC10178-5G
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
N-(2,6-Difluorophenyl)-1-hydrazinecarboxamide
Vzorec: C₇H₇F₂N₃O
Mw: 187.15 g/mol
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791164
Číslo CAS: 171277-87-5