Tlačiť
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10173-1G PC10173-250MG
APOSPC10173-1GEA 415.16 EUR
APOSPC10173-1G APOSPC10173-250MG
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
3-[4-(3-Fluoropropoxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃FO₃
Teplota tavenia: 176…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02082811
Číslo CAS: 695186-85-7