Tlačiť
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 289.21 EUR
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉FN₂O₂S
Teplota tavenia: 203 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200924
Číslo CAS: 886361-38-2