Tlačiť
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10147-1G PC10147-500MG PC10147-5G
APOSPC10147-1GEA 314.04 EUR
APOSPC10147-1G APOSPC10147-500MG APOSPC10147-5G
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-hydroxy-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₁₄F₃N₃O₃
Mw: 365.31 g/mol
Teplota tavenia: 273…275 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791151
Číslo CAS: 852690-95-0