Tlačiť
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
PC10143-1G PC10143-5G
APOSPC10143-1GEA 33.13 EUR
APOSPC10143-1G APOSPC10143-5G
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Mw: 292.65 g/mol
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01833013
Číslo CAS: 353258-31-8