Tlačiť
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}benzoate
PC10141-1G PC10141-5G
APOSPC10141-1GEA 259.56 EUR
APOSPC10141-1G APOSPC10141-5G
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Methyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₉ClF₃NO₂S
Mw: 347.75 g/mol
Teplota tavenia: 101…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001227
Číslo CAS: 385383-52-8