Tlačiť
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10134-1G PC10134-500MG PC10134-5G
APOSPC10134-1GEA 248.3 EUR
APOSPC10134-1G APOSPC10134-500MG APOSPC10134-5G
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
5-Chloro-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1H-indole-2,3-dione
Vzorec: C₁₆H₉ClF₃NO₂
Teplota tavenia: 165,5…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141725
Číslo CAS: 89159-26-2