Tlačiť
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10129-1G PC10129-500MG PC10129-5G
APOSPC10129-1GEA 247.95 EUR
APOSPC10129-1G APOSPC10129-500MG APOSPC10129-5G
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₈F₃NO₃S
Mw: 327.28 g/mol
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117782
Číslo CAS: 851975-11-6