Tlačiť
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10126-1G PC10126-5G
APOSPC10126-1GEA 175.29 EUR
APOSPC10126-1G APOSPC10126-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₆H₁₂ClF₃N₄
Mw: 352.75 g/mol
Teplota tavenia: 92…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791148
Číslo CAS: 446276-01-3