Tlačiť
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 296.03 EUR
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791146
Číslo CAS: 446276-00-2