Tlačiť
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10123-1G PC10123-500MG PC10123-5G
APOSPC10123-1GEA 248.3 EUR
APOSPC10123-1G APOSPC10123-500MG APOSPC10123-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
1-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₁₇H₁₃F₄N₃
Teplota tavenia: 109…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03791145
Číslo CAS: 446275-99-6