Tlačiť
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC10111-1G PC10111-500MG
APOSPC10111-1GEA 278.39 EUR
APOSPC10111-1G APOSPC10111-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
Mw: 308.69 g/mol
Teplota tavenia: 135…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172245
Číslo CAS: 337919-65-0