Tlačiť
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC1011-25G PC1011-50G PC1011-5G
APOSPC1011-25GEA 630.48 EUR
APOSPC1011-25G APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆O₂
Mw: 300.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689894
Číslo CAS: 144632-97-3