Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 200.28 EUR
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Mw: 257.93
Teplota tavenia: 110…117 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631349
Číslo CAS: 153254-09-2