Tlačiť
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 2-(2,4,6-trifluorophenyl)malonate
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 86.12 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Diethyl (2,4,6-trifluorophenyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃O₄
Mw: 290.2351 g/mol
Teplota tavenia: 46…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039210
Číslo CAS: 262609-07-4