Tlačiť
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC10093-5G PC10093-1G
APOSPC10093-5GEA 639.39 EUR
APOSPC10093-5G APOSPC10093-1G
2,4,6-Trifluorotoluene 95%
2,4,6-Trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₅F₃
Teplota varu: 105…110 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04039204
Číslo CAS: 93343-11-4
OSN: 1993
ADR: 3,II