Tlačiť
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)-1,3-butanedione
PC10090-250MG PC10090-1G
APOSPC10090-250MGEA 137.99 EUR
APOSPC10090-250MG APOSPC10090-1G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-methoxyphenyl)butane-1,3-dione
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Teplota tavenia: 57…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03238723
Číslo CAS: 15191-68-1