Tlačiť
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,1,1-Trifluoro-3,4-epoxybutane, 1,2-Epoxy-4,4,4-trifluorobutane
PC10086-1G PC10086-5G
APOSPC10086-1GEA 165.83 EUR
APOSPC10086-1G APOSPC10086-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
(2,2,2-Trifluoroethyl)oxirane
Vzorec: C₄H₅F₃O
Mw: 126.08 g/mol
Teplota varu: 82 °C
Hustota: 1.2487 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00156048
Číslo CAS: 407-12-5
OSN: 1993
ADR: 3 II