Tlačiť
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl Ether, 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
PC10021-25G PC10021-100G PC10021-500G
APOSPC10021-25GEA 91.46 EUR
APOSPC10021-25G APOSPC10021-100G APOSPC10021-500G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Vzorec: C₇H₄F₁₂O
Teplota varu: 133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155904
Číslo CAS: 16627-71-7