Tlačiť
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC1001-25G PC1001-5G
APOSPC1001-25GEA 39.79 EUR
APOSPC1001-25G APOSPC1001-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₂N₂O₂
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772030
Číslo CAS: 67152-20-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III