Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
PC0996-25G PC0996-5G PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA 48.47 EUR
APOSPC0996-25G APOSPC0996-5G APOSPC0996-100G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 88…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05865088
Číslo CAS: 185331-69-5