Tlačiť
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0989-25G PC0989-5G
APOSPC0989-25GEA 72.9 EUR
APOSPC0989-25G APOSPC0989-5G
2,2,2-Trifluoroethyl formate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
Mw: 128.05 g/mol
Teplota varu: 60 °C
Hustota: 1.317 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797733
Číslo CAS: 32042-38-9
OSN: 3272
ADR: 3 II