Tlačiť
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 574.41 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
Teplota varu: 78…80 °C/4mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191478
Číslo CAS: 2192-55-4