Tlačiť
α-Chloro-2,6-difluorotoulene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chloromethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,6-difluorobenzene
PC0971-1G PC0971-100G
APOSPC0971-1GEA 16.73 EUR
APOSPC0971-1G APOSPC0971-100G
α-Chloro-2,6-difluorotoulene 98%
α-Chloro-2,6-difluorotoulene
Vzorec: C₇H₅ClF₂
Teplota varu: 172…173 °C/640mmHg
Teplota tavenia: 32…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191346
Číslo CAS: 697-73-4
OSN: 1759
ADR: 8,II