Tlačiť
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0964-25G PC0964-5G PC0964-100G
APOSPC0964-25GEA 188.53 EUR
APOSPC0964-25G APOSPC0964-5G APOSPC0964-100G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline 99%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNO₂S
Teplota tavenia: 145…147 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06800756
Číslo CAS: 832755-13-2