Tlačiť
3-Bromo-4-fluorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0957-1G PC0957-25G PC0957-5G PC0957-100G
APOSPC0957-1GEA 16.73 EUR
APOSPC0957-1G APOSPC0957-25G APOSPC0957-5G APOSPC0957-100G
3-Bromo-4-fluorophenol
3-Bromo-4-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Teplota varu: 78 °C/0,5mmHg
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425884
Číslo CAS: 27407-11-0