Tlačiť
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0943-1G PC0943-250MG
APOSPC0943-1GEA 394.95 EUR
APOSPC0943-1G APOSPC0943-250MG
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Mw: 170.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862001
Číslo CAS: 481075-38-1