Tlačiť
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0940-10G PC0940-2G
APOSPC0940-10GEA 348.49 EUR
APOSPC0940-10G APOSPC0940-2G
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid 98%
2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO₂
Mw: 231.22 g/mol
Teplota tavenia: 158…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01675228
Číslo CAS: 54-59-1