Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC0939-100G PC0939-25G PC0939-5G
APOSPC0939-100GEA 129.38 EUR
APOSPC0939-100G APOSPC0939-25G APOSPC0939-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 84…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01930221
Číslo CAS: 321-23-3