Tlačiť
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2,3,4-trifluoroaniline, 2-Bromo-4,5,6-trifluoroaniline
PC0936-1G PC0936-5G PC0936-10G
APOSPC0936-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0936-1G APOSPC0936-5G APOSPC0936-10G
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline 98%
2-Bromo-4,5,6-trichloroaniline
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Teplota tavenia: 58…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013388
Číslo CAS: 122375-82-0