Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0924-10G PC0924-1G PC0924-5G
APOSPC0924-10GEA 461.69 EUR
APOSPC0924-10G APOSPC0924-1G APOSPC0924-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04035650
Číslo CAS: 874784-11-9
OSN: 3261
ADR: 8,III