Tlačiť
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
PC0916-1G PC0916-500MG
APOSPC0916-1GEA 157.82 EUR
APOSPC0916-1G APOSPC0916-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1,4-diazepane
Vzorec: C₁₁H₁₃ClF₃N₃
Mw: 279.69 g/mol
Teplota varu: 126…128 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238856
Číslo CAS: 231953-40-5
OSN: 3267
ADR: 8 III