Tlačiť
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
PC0915-25G PC0915-5G
APOSPC0915-25GEA 290.81 EUR
APOSPC0915-25G APOSPC0915-5G
Tropylium tetrafluoroborate 95%
Tropylium tetrafluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₄
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013402
Číslo CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
OSN: 3261
ADR: 8,II