Tlačiť
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC0913-1G PC0913-5G PC0913-10G PC0913-25G
APOSPC0913-1GEA 38.17 EUR
APOSPC0913-1G APOSPC0913-5G APOSPC0913-10G APOSPC0913-25G
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Methoxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.18
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091009
Číslo CAS: 220141-75-3