Tlačiť
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0906-10G PC0906-1G PC0906-5G
APOSPC0906-10GEA 271.96 EUR
APOSPC0906-10G APOSPC0906-1G APOSPC0906-5G
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671770
Číslo CAS: 500912-19-6