Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0894-1G PC0894-25G PC0894-5G
APOSPC0894-1GEA 24.91 EUR
APOSPC0894-1G APOSPC0894-25G APOSPC0894-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-6-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Teplota tavenia: 35…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671766
Číslo CAS: 253668-46-1