Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
PC0891-100G PC0891-25G PC0891-5G
APOSPC0891-100GEA 208.29 EUR
APOSPC0891-100G APOSPC0891-25G APOSPC0891-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 194 °C
Teplota tavenia: 45…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236280
Číslo CAS: 231953-38-1
OSN: 3439
ADR: 6.1 III