Tlačiť
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(3-Fluoro-2-methylphenyl)acetonitrile
PC0888-1G PC0888-5G PC0888-25G
APOSPC0888-1GEA 41.66 EUR
APOSPC0888-1G APOSPC0888-5G APOSPC0888-25G
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FN
Mw: 149.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788544
Číslo CAS: 500912-15-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III