Tlačiť
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0887-1G PC0887-5G PC0887-10G
APOSPC0887-1GEA 72.9 EUR
APOSPC0887-1G APOSPC0887-5G APOSPC0887-10G
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788543
Číslo CAS: 500912-14-1
OSN: 3265
ADR: 8 II