Tlačiť
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0883-25G PC0883-50G PC0883-5G
APOSPC0883-25GEA 72.9 EUR
APOSPC0883-25G APOSPC0883-50G APOSPC0883-5G
3-Fluoro-o-toluonitrile 98%
3-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788541
Číslo CAS: 185147-06-2
OSN: 3276
ADR: 6.1 III