Tlačiť
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0882-100G PC0882-25G PC0882-5G
APOSPC0882-100GEA 192.54 EUR
APOSPC0882-100G APOSPC0882-25G APOSPC0882-5G
3-Fluoro-o-toluic acid 98%
3-Fluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Teplota tavenia: 157…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075246
Číslo CAS: 699-90-1