Tlačiť
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
PC0881-100G PC0881-25G PC0881-5G
APOSPC0881-100GEA 216.21 EUR
APOSPC0881-100G APOSPC0881-25G APOSPC0881-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
Teplota varu: 92…93 °C/20mmHg
Hustota: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075256
Číslo CAS: 147624-13-3