Tlačiť
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC0878-1G PC0878-5G
APOSPC0878-1GEA 33.17 EUR
APOSPC0878-1G APOSPC0878-5G
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2,4,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091015
Číslo CAS: 220239-64-5
OSN: 3265
ADR: 8,II