Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0876-25G PC0876-5G
APOSPC0876-25GEA 605.25 EUR
APOSPC0876-25G APOSPC0876-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃ClF₃NS
Mw: 237.63 g/mol
Teplota varu: 118 °C/8mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00270100
Číslo CAS: 99195-86-5
OSN: 3334
ADR: 9 III