Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0872-1G PC0872-250MG PC0872-5G
APOSPC0872-1GEA 28.24 EUR
APOSPC0872-1G APOSPC0872-250MG APOSPC0872-5G
2-Fluoro-6-methoxyaniline
2-Fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.1429 g/mol
Teplota varu: 208 °C/756mmHg
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788538
Číslo CAS: 446-61-7