Tlačiť
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0868-1G PC0868-5G
APOSPC0868-1GEA 48.54 EUR
APOSPC0868-1G APOSPC0868-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
2-Fluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788536
Číslo CAS: 500912-12-9
OSN: 3265
ADR: 8,II