Tlačiť
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC0867-1G PC0867-5G
APOSPC0867-1GEA 69.7 EUR
APOSPC0867-1G APOSPC0867-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Mw: 174.1
Teplota tavenia: 205…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321116
Číslo CAS: 175968-39-5