Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC0858-1G PC0858-5G PC0858-25G
APOSPC0858-1GEA 24.95 EUR
APOSPC0858-1G APOSPC0858-5G APOSPC0858-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
2-Chloro-4-fluoro-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅ClFNO₃
Teplota tavenia: 72…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425810
Číslo CAS: 84478-76-2