Tlačiť
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3'-Bromomethyl-4-fluorodiphenyl Ether
PC0853-1G PC0853-5G
APOSPC0853-1GEA 373.72 EUR
APOSPC0853-1G APOSPC0853-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 97%
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₀BrFO
Mw: 281.12 g/mol
Teplota varu: 160 °C/2mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00059915
Číslo CAS: 65295-58-1